Läs mer
Oxalsyra, vattenfattig, 98 %
Produktkod. 11408610
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408610 50 g 50g
11418610 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408610 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044410.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90,034 g/mol
Oxalsyra används som reduktionsmedel för fotografiska filmer, som betningsmedel i färgningsprocessen, som blekmedel för avlägsnande av rost genom komplexbildning och som slipmedel vid polering av marmor. Det används vid rening av avloppsvatten för att avlägsna kalcium. Den konjugerade basen av oxalsyra fungerar som ett kelatbildande medel för metalljoner. Det används som en katalysator för förestring i syntetisk organisk kemi och som ett analytiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-62-7
Molekylformel C2H2O4
Molekylvikt (g/mol) 90.034
MDL-nummer MFCD00002573
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-namn oxalsyra
LEDER C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid
Namnnotering Vattenfri
pH 1.3
Smältpunkt ∼185 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Densitet 1.9 g/mL
Kvantitet 50 g
Fysisk form Kristallin
Linjär formel HO2CCO2H
UN-nummer UN3261
Beilstein 385686
Merck Index 14,6911
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol och eter. Olöslig i bensen och kloroform.
Formel vikt 90.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.