Läs mer
Oxalsyra bis(cyklohexylidenhydrazid), 98 %
Produktkod. 10153060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10153060 100 g 100g
10256150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154421000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 370-81-0
Molekylformel C14H22N4O2
Molekylvikt (g/mol) 278.34
MDL-nummer MFCD00001659
InChI-nyckel DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
IUPAC-namn N,N'-bis(cyklohexylidenamino)oxamid
LEDER C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Namnnotering 98%
Smältpunkt 208,0 °C till 214,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, IV, 25
Formel vikt 278.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.