Läs mer
Oxalsyrakoncentrat, 0,005 M, Solstice
Produktkod. 15645260
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15645260 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15645260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 382551EA
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
för 1L standardlösning, 0,005 M (COOH)2 (0,01N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid concentrate
CAS 144-62-7
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel C2H2O4
Linjär formel HOOCCOOH
MDL-nummer MFCD00002573
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-namn oxalsyra
Molekylvikt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formel vikt 90,03 g/mol