Läs mer
Oxalsyrakoncentrat, 0,05 M, Solstice
Produktkod. 15635260
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15635260 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15635260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 382501EA
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Edge
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
för 1L standardlösning, 0,05 M (COOH)2 (0,1N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid concentrate
CAS 144-62-7
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel C2H2O4
Linjär formel HOOCCOOH
MDL-nummer MFCD00002573
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-namn oxalsyra
Molekylvikt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formel vikt 90,03 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid concentrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: oxalic acid