Läs mer
Oxalic acid dihydrate, 98%
Produktkod. 11491538
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491538 5000 g 5000g
11481538 250 g 250g
11471538 1000 g 1000g
3 options
Produktkod. 11491538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13866.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
Oxalsyradihydrat fungerar som ett analytiskt reagens, som ett reduktionsmedel för fotografiska filmer och som ett betsmedel i färgningsprocesser. Det används som pläteringsmedel, ett ytbehandlingsmedel, ett slipmedel, ett utfällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, ett blekmedel i textil och ett reningsmedel inom läkemedelsindustrin. Det spelar en viktig roll i antibiotikamedicin som oxytetracyklin och kloramfenikol. Den finner tillämpning i vattenreningsverk för att avlägsna kalciumavloppsvatten. Det används också som en buffert vid kromatografisk separation samt blekmedel för trä, vilket tar bort svarta fläckar orsakade av vatteninträngning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Oxalsyradihydrat fungerar som ett analytiskt reagens, som ett reduktionsmedel för fotografiska filmer och som ett betsmedel i färgningsprocesser. Det används som pläteringsmedel, ett ytbehandlingsmedel, ett slipmedel, ett utfällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, ett blekmedel i textil och ett reningsmedel inom läkemedelsindustrin. Det spelar en viktig roll i antibiotikamedicin som oxytetracyklin och kloramfenikol. Den finner tillämpning i vattenreningsverk för att avlägsna kalciumavloppsvatten. Det används också som en buffert vid kromatografisk separation samt blekmedel för trä, vilket tar bort svarta fläckar orsakade av vatteninträngning.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, eter och glycerol. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser, syraklorider och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
Molekylvikt (g/mol) 126.064
MDL-nummer MFCD00149102
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-namn oxalsyra;dihydrat
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid dihydrate
pH 1.3
Smältpunkt 101°C to 105°C
Linjär formel HO2CCO2H·2H2O
UN-nummer UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,ether and glycerol. Insoluble in chloroform.
Formel vikt 126.07 (90.04 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Densitet 1.65
Kvantitet 5000 g
Odör Luktfri
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.