Läs mer
Oxalsyra-dihydrat, 99+%, extra ren
Produktkod. 10103280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10103280 1 kg Plastflaska 1kg
10549243 100 g Plastflaska -
10523314 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10103280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129600010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126,064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
Molekylvikt (g/mol) 126.064
MDL-nummer MFCD00149102
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-namn oxalsyra;dihydrat
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid dihydrate
Smältpunkt 98,0 °C till 102,0 °C
Kvantitet 1 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Lågsmältande kristallin massa, pulver, kristaller och/eller bitar
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel HO2CCO2H·2H2O
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Merck Index 15, 7010
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 138 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1200 g/L i vatten (90 °C), 400 g/L i etanol, 555 g/L i kokande alkohol, 181 g/L i glycerol, 10 g/L i eter
Formel vikt 126.04
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.