Läs mer
Oxalsyradihydrat, ACS, 99,5–102,5 %
Produktkod. 11387568
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387568 50 g 50g
11317578 250 g 250g
11397568 1 kg 1kg
11307578 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11387568 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 033262.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Add to basket
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126,064 g/mol
Som analytiskt reagens, i färg- och färgindustrin, i polymerer, vid metallbehandling, vid rengöring och textilbearbetning och som reagens för uttorkning och kondensation Oxalsyradihydrat fungerar som analytiskt reagens, som reduktionsmedel för fotografiska filmer och som betningsmedel i färgningsprocessen. Det används som pläteringsmedel, ytbehandlingsmedel, slipmedel, fällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, blekmedel i textil och reningsmedel inom läkemedelsindustrin. Det spelar en viktig roll i antibiotikamedicin som oxytetracyklin och kloramfenikol. Den finner tillämpning i vattenreningsverk för att avlägsna kalciumavloppsvatten. Det används också som en buffert vid kromatografisk separation samt blekmedel för trä, vilket tar bort svarta fläckar orsakade av vatteninträngning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Som analytiskt reagens, i färg- och färgindustrin, i polymerer, i metallbehandling, i rengöring och textilbearbetning, och som reagens för uttorkning och kondensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
Molekylvikt (g/mol) 126.064
MDL-nummer MFCD00149102
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-namn oxalsyra;dihydrat
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifications
Kemiskt namn eller material Oxalic acid dihydrate
Smältpunkt 101 °C till 105 °C
Densitet 1.65
Kvantitet 50 g
Fysisk form Kristallin
Analysprocentintervall 99.5-102.5%
Linjär formel HO2CCO2H·2H2O
UN-nummer UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, eter och glycerol; Olöslig i kloroform.
Formel vikt 126,07 (90,04 Vattenfri)
Procent renhet 99,5 till 102,5 %
Kvalitet ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalic acid dihydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.