Läs mer
Oxalic acid dihydrate, ACS, 99.5-102.5%
Description
Som analytiskt reagens, i färg- och färgindustrin, i polymerer, vid metallbehandling, vid rengöring och textilbearbetning och som reagens för uttorkning och kondensation Oxalsyradihydrat fungerar som analytiskt reagens, som reduktionsmedel för fotografiska filmer och som betningsmedel i färgningsprocessen. Det används som pläteringsmedel, ytbehandlingsmedel, slipmedel, fällningsmedel vid bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, blekmedel i textil och reningsmedel inom läkemedelsindustrin. Det spelar en viktig roll i antibiotikamedicin som oxytetracyklin och kloramfenikol. Den finner tillämpning i vattenreningsverk för att avlägsna kalciumavloppsvatten. Det används också som en buffert vid kromatografisk separation samt blekmedel för trä, vilket tar bort svarta fläckar orsakade av vatteninträngning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Som analytiskt reagens, i färg- och färgindustrin, i polymerer, i metallbehandling, i rengöring och textilbearbetning, och som reagens för uttorkning och kondensation
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Oxalic acid dihydrate |
| Smältpunkt | 101°C to 105°C |
| Analysprocentintervall | 99.5-102.5% |
| Linjär formel | HO2CCO2H·2H2O |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3679436 |
| Merck Index | 14,6911 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,ethanol,ether and glycerol; Insoluble in chloroform. |
| Formel vikt | 126.07 (90.04 Anhydrous) |
| Procent renhet | 99.5 to 102.5% |
| Show More |
Safety and Handling
- Oxalic acid dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Oxalic acid dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.