Läs mer
Oxalic Acid Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31751074
Change view
Kvantitet:
125 g
500 g
Förpackning:
Poly Wide Mouth Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31751074 125 g Poly Wide Mouth Bottle
31750187 500 g Poly Wide Mouth Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31751074 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCO0200125B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid
CAS Max % 102.5
Kvantitet 125 g
Förpackning Poly Wide Mouth Bottle
Rester efter antändning Max. 0,01 %
LEDER O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC-namn oxalic acid dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 126.06
Procent renhet 99,5 till 102,5 %
Kvalitet ACS