Läs mer
Oxalsyradihydrat, EssentQ, PSS, Scharlab
Produktkod. 11328624
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328624 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11328624 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC1721005P
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC-namn oxalsyradihydrat
Molekylvikt (g/mol) 126.06
Kvalitet ExpertQ
Kvantitet 5 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalsyra-2-hydrat, puriss
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .