Läs mer
Oxalsyradihydrat, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11358624
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358624 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11358624 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC17201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    971.31 SEK
    562.31 SEK / 1kg
    Save 409.00 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC-namn oxalsyradihydrat
Molekylvikt (g/mol) 126.06
Kvalitet ExpertQ
Kvantitet 1 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid dihydrate, reagent grade, ACS,ISO, Reag. Ph Eur
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .