Läs mer
Oxalsyradihydrat, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11348624
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348624 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11348624 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC17200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.72 SEK
    545.64 SEK / 500g
    Save 325.08 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC-namn oxalsyradihydrat
Molekylvikt (g/mol) 126.06
Kvalitet ExpertQ
Kvantitet 500 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 500GR OXALSYRA-2-HYDRAT PA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid