Beskrivning
Oxalsyradihydrat, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 21,5 mbar 50 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Färg | Vitt |
| pH | 1.3 |
| Smältpunkt | 98 °C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 126,04 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Oxalsyra dihydrat
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .