Läs mer
Oxalsyradihydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073355 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 10224110
Brand: Fisher Chemical O/0600/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxalsyradihydrat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
Molekylvikt (g/mol) 126.064
MDL-nummer 149102
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
IUPAC-namn oxalsyra;dihydrat
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifikationer
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 21.5mbar 50
Fysisk form Pulver/fast
Färg Vitt
pH 1.3
Smältpunkt 98°C
Kvantitet 500 g
Formel vikt 126.04g/mol