Läs mer
Oxalsyradihydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15985920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15985920 1 kg
16695823 500 g
16605833 5 kg
16685823 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15985920 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 33506H1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (manganometrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
PubChem CID 61373
Specifikationer
Procent renhet 99.5% (min.)
Kvalitet ACS
Kvantitet 1 kg
Förlust vid torkning 28 - 30 %
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pulver