Läs mer
Oxalsyradihydrat, Solstice
Produktkod. 16695823
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16695823 500 g
15985920 1 kg
16605833 5 kg
16685823 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16695823 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 33506H500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (manganometrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
PubChem CID 61373
Specifikationer
Procent renhet 99,5 % (min.)
Kvalitet ACS
Kvantitet 500 g
Förlust vid torkning 28 - 30 %
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate