Läs mer
Oxalsyra-dihydrat, LoGiCal
Produktkod. 30462226
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462226 10 mg
1 options
Produktkod. 30462226 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0928.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid Dihydrate
CAS 6153-56-6
Analyt- eller komponentnamn Oxalic Acid Dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.O.OC(=O)C(=O)O
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 496.46
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 496,4645 g/mol