Läs mer
Oxalsyra-dihydrat, Mikromol™
Produktkod. 30051085
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30051085 500 mg
1 options
Produktkod. 30051085 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0928.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oxalsyradihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid Dihydrate
CAS 6153-56-6
Analyt- eller komponentnamn Oxalic Acid Dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate
LEDER O.O.OC(=O)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 496.46
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 496,4645 g/mol