Läs mer
Oxalsyra dihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467822 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11467822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215255290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1355.38 SEK / 500g
    Save 69.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Molekylformel C2H6O6
InChI-nyckel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid 2-hydrate
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Fysisk form Kristallin
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.O.O
IUPAC-namn oxalsyra;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 126.064
Formel vikt 126.07
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.