Läs mer
Oxalic Acid Dihydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15890311
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890311 100 g 100g
15806570 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15890311 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8182420100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid Dihydrate
Smältpunkt 98°C to 100°C
Kokpunkt 149°C to 160°C/1013 hPa (decomposition)
Densitet 1.65 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g
Molekylformel (COOH)2 · 2 H2O
MDL-nummer MFCD00149102
Synonym Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid, Oxalic acid dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 126.07
Kvalitet Ungraded