Läs mer
Oxalic Acid Dihydrate, Supelco™
Produktkod. 15876850
Change view
Kvantitet:
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876850 50 kg 50kg
15823900 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15876850 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1004929050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid Dihydrate
Smältpunkt 98°C to 100°C
Kokpunkt 149°C to 160°C/1013 hPa (decomposition)
Densitet 1.65 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 50 kg
Molekylformel (COOH)2 · 2 H2O
MDL-nummer MFCD00149102
Synonym Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid, Oxalic acid dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 126.07
Kvalitet Ungraded