Läs mer
Oxalic Acid Dihydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalic Acid Dihydrate |
| Smältpunkt | 98°C to 100°C |
| Kokpunkt | 149°C to 160°C/1013 hPa (decomposition) |
| Densitet | 1.65 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 25 kg |
| Molekylformel | (COOH)2 · 2 H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149102 |
| Synonym | Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid, Oxalic acid dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.07 |
| Kvalitet | Ungraded |