Läs mer
Oxalsyra dihydrat, TraceSELECT™ ,≥ 99,9999 % (metallbas), Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
- syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
- förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
- reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalic acid dihydrate |
| pH | 1 (126.1g/L at 25°C) |
| CAS | 6153-56-6 |
| Smältpunkt | 104°C to 106°C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Polyflaska |
| Fysisk form | Kristallin |
| Molekylformel | C2H6O6 |
| Linjär formel | HO2CCO2H · 2H2O |
| Visa mer |