Läs mer
Oxalsyradihydrat, TRC
Produktkod. 30012751
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012751 2.5 g
30006306 25 g
30011397 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8451332.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-56-6
Molekylformel C22H24N2O9.2H2O
Molekylvikt (g/mol) 126.0654
Synonym Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2)
IUPAC-namn oxalsyra; dihydrat
LEDER O.O.OC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid Dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Formel vikt 126.0164
Procent renhet >95%