Läs mer
Oxalsyra, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalic Acid |
| CAS | 144-62-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxalic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C2 H2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | OC(=O)C(=O)O |
| Visa mer |