Läs mer
Oxalsyra, Mikromol™
Produktkod. 17900836
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17900836 500 mg
1 options
Produktkod. 17900836 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0928.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oxalsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid
CAS 144-62-7
Analyt- eller komponentnamn Oxalic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
LEDER OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn oxalsyra
Molekylvikt (g/mol) 90.03
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 89,9953 g/mol