Läs mer
Oxalsyra, kaliumsaltdihydrat, 99%, extra rent
Produktkod. 10153481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153481 100 g Glasflaska 100g
10053853 500 g Glasflaska 500g
10609853 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10153481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352111000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6100-20-5
Molekylformel C4H3KO8
Molekylvikt (g/mol) 218.16
MDL-nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-nyckel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC-namn kalium;hydron;oxalat;dihydrat
LEDER [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Namnnotering 99%
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 12 % till 16 % (1 g, 105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 7806
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i bensen, etanol
Formel vikt 254.2
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.