Läs mer
Oxalsyra kaliumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30423738
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30423738 50 g
1 options
Produktkod. 30423738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO84512550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate
CAS 6100-20-5
Molekylformel C2 H2 O4 . C2 H O4 . K . 2 H2 O
Kvantitet 50 g
Synonym Ethanedioic Acid Potassium Salt Hydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Tetroxalate Dihydrate, Oxalic Acid Hemipotassium Salt
InChI formel InChI=1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
LEDER O.O.[K+].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; 2-hydroxy-2-oxoacetat; oxalsyra; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 254.1907
Formel vikt 253.9676