Läs mer
Oxalsyralösning, 0,05 M, Solstice
Beskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalic acid solution |
| CAS | 144-62-7 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C2H2O4 |
| Linjär formel | HOOCCOOH |
| MDL-nummer | MFCD00002573 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
| InChI-nyckel | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(=O)(C(=O)O)O |
| Visa mer |