Läs mer
Oxalsyralösning, 0,1 M, Solstice
Produktkod. 15684150
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15684150 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15684150 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 342871L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 SEK
    1550.32 SEK / 1 L
    Save 144.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 0,1 M (COOH)2 (0,2N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid solution
CAS 144-62-7
Kvantitet 1 L
Molekylformel C2H2O4
Linjär formel HOOCCOOH
MDL-nummer MFCD00002573
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-namn oxalsyra
Molekylvikt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formel vikt 90,03 g/mol