Läs mer
Oxalsyralösning, 0,5 M, Chem Lab™
Produktkod. 10446932
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10446932 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10446932 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1504.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 SEK
    390.59 SEK / 1 L
    Save 56.41 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Densitet 1.02g/mL
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalic acid 0.5 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid