Läs mer
Oxalic Acid Solution, Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15613550 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
500mL; Poly bottle
Produktkod.
15613550 500mL; Poly bottle
1 options
Produktkod. 15613550 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 319201500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid Solution
Namnnotering Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N)
CAS 144-62-7
Kokpunkt ∼100°C
Färg Colorless
Molekylformel C2H2O4
Linjär formel HOOCCOOH
MDL-nummer MFCD00002573
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-namn oxalic acid
Molekylvikt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formel vikt 90.03g/mol
Densitet 0.99g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Fysisk form Liquid
Ångdensitet 4.4 (vs air)
Ångtryck 0.01mmHg (20°C)