Läs mer
Oxalsyra, 0,1 N standardlösning
Produktkod. 10331374 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10331374 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10397190 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124280025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90,034 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-62-7
Molekylformel C2H2O4
Molekylvikt (g/mol) 90.034
MDL-nummer MFCD00002573
InChI-nyckel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-namn oxalsyra
LEDER C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic acid
Färg Färglös
Linjär formel HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water.
Koncentration 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Formel vikt 90.04
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.