Läs mer
Oxalsyra, TRC
Produktkod. 30006979
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006979 5 g
30004435 250 g
30004864 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8451205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-62-7
Molekylformel C2 H2 O4
Molekylvikt (g/mol) 90.03
Synonym Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52
IUPAC-namn oxalsyra
LEDER OC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Formel vikt 89.9953
Procent renhet >95%
Kvantitet 5 g