Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oxaliplatin
Produktkod. 15447999
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447999 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15447999 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66586.MF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 61825-94-3 | C8H14N2O4Pt, C8H14N2O4Pt | 397.29 g/mol
Oxaliplatin är ett antitumörmedel med aktivitet mot kolorektal cancer. Det visar antitumöraktivitet i cellinjer med förvärvad cisplatinresistens. Det används för att behandla cancer i matstrupen (esofagus). Det används som adjuvant terapi hos patienter som har opererats för att avlägsna cancern. Det används för att behandla testikelcancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning Vitt till benvitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
CAS 61825-94-3
Molekylformel C8H14N2O4Pt
Formel vikt 397.29
Synonym NSC 266046;
Löslighet Löslig i vatten med uppvärmning och/eller sonikering
Produkttyp Oxaliplatin
Form Kristallin fast substans
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.