Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oxaliplatin, 99 %
Produktkod. 15335058 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15335058 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15335058 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 456131000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61825-94-3 | C8H14N2O4Pt | 397.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxaliplatin
CAS 61825-94-3
Smältpunkt >245.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 h)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Molekylformel C8H14N2O4Pt
MDL-nummer MFCD00866327
Kvantitet 100 mg
InChI-nyckel ZROHGHOFXNOHSO-WHMNLBETNA-L
LEDER O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
IUPAC-namn (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine; 1,3-dioxa-2-platinacyclopentane-4,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 397.29
Formel vikt 397.29
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxaliplatin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.