missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxaliplatin-d10, TRC

Produktkod. 30412261
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30412261 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30412261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8450770.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxaliplatin-d10
CAS 1132819-16-9
Molekylformel C8H4D10N2O4Pt
Kvantitet 0.5 mg
Synonym [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N')[ethanedioato(2-)-O,O'] platinum-d10, (SP-4-2)-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine-kN,kN'][ethanedioato(2-)-kO1,kO2]platinum, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine Platinum Complex-d10, Dacplat-d10, Eloxatin-d10, Elplat-d10, Lipoxal-d10, Oxalatoplatinum-d10
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(C1([2H])[2H])[NH2][Pt]3(OC(=O)C(=O)O3)[NH2]2
IUPAC-namn (1'R,6'R)-1',2',2',3',3',4',4',5',5',6'-decadeuteriospiro[1,3-dioxa-2λ^{4}-platinacyclopentane-2,8'-7λ^{4},9λ^{4}-diaza-8λ^{4}-platinabicyclo[4.3.0]nonane]-4,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 407.35
Formel vikt 407.1229
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.