Läs mer
Oxaliplatin, Mikromol™
Beskrivning
Oxaliplatin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxaliplatin |
| CAS | 61825-94-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxaliplatin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H14 N2 O4 Pt |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Oxaliplatin, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN′][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1 |
| LEDER | O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]2)[O-]1 |
| IUPAC-namn | (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato(2-)-κO1,κO2]platinum |
| Visa mer |