missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxaliplatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxaliplatin |
| CAS | 61825-94-3 |
| Molekylformel | C8 H14 N2 O4 Pt |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Oxaliplatin, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN'][ethanedioato(2-)-κO1,κO2]platinum |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1 |
| LEDER | O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]2)[O-]1 |
| IUPAC-namn | (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato(2-)-κO1,κO2]platinum |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.29 |
| Formel vikt | 397.0601 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?