Läs mer
Oxaloacetic Acid-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxaloacetic Acid-13C4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Formel vikt | 136.0193 |
| Procent renhet | >95% |