Läs mer
Oxaloacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxaloacetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| Formel vikt | 132.0059 |
| Procent renhet | >95% |