Läs mer
Oxalylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalyl Bromide |
| CAS | 15219-34-8 |
| Molekylformel | C5 H8 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C1OC1C |
| IUPAC-namn | Metyl 3-metyloxiran-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.115 |
| Formel vikt | 116.047 |