Läs mer
Oxalylklorid, 2M soln i diklormetan
Beskrivning
Reagens som används i organisk syntes. Okatalyserad reaktion av silylketenacetaler med oxalylklorid ger symmetriska pulvinsyror. Katalytisk syntes av N-heterocykliska ynoner och ynedioner genom in situ aktivering av karboxylsyror med oxalylklorid. Oxalylklorid användes enligt uppgift i den första syntesen av dioxantetraketon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
som används i organisk syntes. Okatalyserad reaktion av silylketenacetaler med oxalylklorid ger symmetriska pulvinsyror. Katalytisk syntes av N-heterocykliska ynoner och ynedioner genom in situ aktivering av karboxylsyror med oxalylklorid. Oxalylklorid användes enligt uppgift i den första syntesen av dioxantetraketon.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, ljus, baser, alkalimetaller, alkoholer, dimetylformamid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalyl chloride |
| Densitet | 1.335 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2922 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Formel vikt | 126.93 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2M soln. in dichloromethane |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.