Läs mer
Oxalyl chloride, 98%
Produktkod. p-3173364
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449146 50 g 50g
11478700 100 g 100g
11459146 250 g 250g
11439146 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11449146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18012.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.92 g/mol
Ammoniumhexafluorotitanat används som ett anti-korrosivt rengöringsmedel. Det används också för tillverkning av keramik och glas. Vidare används det vid framställning av syntetiska ädelstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
Oxalylklorid används huvudsakligen som katalysator vid oxidation av alkoholer till motsvarande aldehyder och ketoner. Det används aktivt för syntes av syraklorider från syror. I Fridel-Crafts acyleringsreaktion reagerar den med aromatiska föreningar för att få motsvarande acylklorid med aluminiumklorid som katalysator. Vidare används den för att framställa dioxantetrketon, en oxid av kol.
Löslighet Oxalylklorid Något
blandbar med vatten.Blandbar med eter, bensen och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, alkoholer, vatten, aminer och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-37-8
Molekylformel C2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.92
MDL-nummer MFCD00000704
InChI-nyckel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC-namn oxalyldiklorid
LEDER C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalyl chloride
Smältpunkt °C to 12°C
Densitet 1.455
Kokpunkt 63°C to 64°C
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 1361988
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,6914
Löslighetsinformation Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether,benzene and chloroform.
Formel vikt 126.93
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxalyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioyl dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.