Läs mer
Oxalylklorid, 98 %
Codice prodotto. 11459146
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11459146 250 g 250g
11449146 50 g 50g
11478700 100 g 100g
11439146 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11459146 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18012.30
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126,92 g/mol
Ammoniumhexafluorotitanat används som ett anti-korrosivt rengöringsmedel. Det används också för tillverkning av keramik och glas. Vidare används det vid framställning av syntetiska ädelstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
Oxalylklorid används huvudsakligen som katalysator vid oxidation av alkoholer till motsvarande aldehyder och ketoner. Det används aktivt för syntes av syraklorider från syror. I Fridel-Crafts acyleringsreaktion reagerar den med aromatiska föreningar för att få motsvarande acylklorid med aluminiumklorid som katalysator. Vidare används den för att framställa dioxantetrketon, en oxid av kol.
Löslighet Oxalylklorid Något
blandbar med vatten.Blandbar med eter, bensen och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, alkoholer, vatten, aminer och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-37-8
Molekylformel C2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.92
MDL-nummer MFCD00000704
InChI-nyckel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC-namn oxalyldiklorid
LEDER C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material Oxalyl chloride
Smältpunkt °C till 12 °C
Densitet 1.455
Kokpunkt 63 °C till 64 °C
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 1361988
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,6914
Löslighetsinformation Oxalylklorid Lätt blandbar med vatten. Blandbar med eter, bensen och kloroform.
Formel vikt 126.93
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalyl chloride
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioyl dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.