Läs mer
Oxalyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15829420
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15829420 25 mL 25ml
15816440 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15829420 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8070660025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-37-8
Specifikationer
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.48 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 63°C to 64°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000704
Kvantitet 25 mL
Synonym Oxalyl chloride, Oxalic acid dichloride, Oxalyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 126.93