Läs mer
Oxalylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxalyl Chloride |
| CAS | 79-37-8 |
| Molekylformel | C2Cl2O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6 |
| LEDER | ClC(=O)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | oxalyldiklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.93 |
| Formel vikt | 125.9275 |