Läs mer
Oxalylklorid, TRC
Produktkod. 30421819
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30421819 100 g
1 options
Produktkod. 30421819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO845020100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxalyl Chloride
CAS 79-37-8
Molekylformel C2Cl2O2
Kvantitet 100 g
Synonym Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
LEDER ClC(=O)C(=O)Cl
IUPAC-namn oxalyldiklorid
Molekylvikt (g/mol) 126.93
Formel vikt 125.9275