missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxamflatin Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxamflatin Ethyl Ester |
| CAS | 342373-23-3 |
| Molekylformel | C19H17NO4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-[3-[(Phenylsulfonyl)amino]phenyl]-2-penten-4-ynoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17NO4S/c1-2-24-19(21)14-7-6-9-16-10-8-11-17(15-16)20-25(22,23)18-12-4-3-5-13-18/h3-5,7-8,10-15,20H,2H2,1H3/b14-7+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-5-[3-(benzenesulfonamido)phenyl]pent-2-en-4-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.41 |
| Formel vikt | 355.0878 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?