Läs mer
Oxamflatin, MedChemExpress
Produktkod. 16413698
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16413698 10 mg
16406437 5 mg
16402836 25 mg
16400979 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16413698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102033
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Färg Deep Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14N2O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym Metacept-3
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (146.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NO)/C=C/C#CC1=CC=CC(NS(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 342.37
Formel vikt 342.37
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death